Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi per liquido di lavaggio in LDPE a imboccatura larga Nalgene™
Codice prodotto. 10152591
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10152591 500 ml 53 mm pezzi 4
10643062 1000 ml 63 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10152591 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 24070500
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi per liquido di lavaggio in LDPE a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di versare il contenuto senza sversamenti grazie all'imboccatura larga e alla chiusura passante con stelo stampati in un unico pezzo.
I flaconi per liquido di lavaggio Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE a imboccatura larga sono dotati di puntale modellato con precisione per versare il contenuto senza sversamenti, di imboccatura larga per facilità di riempimento e di chiusura passante con stelo stampati in un unico pezzo.
  • I flaconi a tenuta† sono dotati di tubo di prelievo in copolimero di polipropilene e di tappo a vite in polipropilene.
  • I puntali possono essere tagliati per ottenere una portata maggiore.
  • La perfetta aderenza tra tubo di prelievo e chiusura del flacone evita separazioni durante lo schiacciamento.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Translucent
Descrizione Tubo di prelievo in copolimero di polipropilene
Materiale LDPE
N. per custodia 24
N. per confezione 4
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 216 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 53 mm
Diametro (sistema metrico) 73.2 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Forma Cilindrico
Product Type Wash Bottle