Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi per liquido di lavaggio in LDPE a imboccatura larga Nalgene™
Descrizione
I flaconi per liquido di lavaggio Thermo Scientific™ Nalgene™ in LDPE a imboccatura larga sono dotati di puntale modellato con precisione per versare il contenuto senza sversamenti, di imboccatura larga per facilità di riempimento e di chiusura passante con stelo stampati in un unico pezzo.
- Leakproof† bottle comes with polypropylene copolymer draw tube and polypropylene screw closure.
- Tip can be cut back for increased flow.
- Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle.
Specifica
Specifica
| Capacità | 32 ml, 1000 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Colore | Translucent |
| Descrizione | Tubo di prelievo in copolimero di polipropilene |
| Materiale | LDPE |
| N. per custodia | 12 |
| N. per confezione | 2 |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Larga |
| Vedi altri risultati |