Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori Nalgene™ in PMP con imboccatura larga e pareti dritte, tappo a vite in polipropilene bianco
Beskrivelse
I vasetti in PMP a imboccatura larga e pareti dritte con tappo a vite in polipropilene bianco Thermo Scientific™ Nalgene™ garantiscono la protezione da rotture e contaminazioni. Questi vasetti con eccellente qualità museale offrono una buona trasparenza e un'eccellente resistenza chimica. Sono più leggeri di quelli in vetro e sono caratterizzati da una perdita di formaldeide pari a solo il 2% l'anno.
- I vasetti da 125 ml a 1 l sono dotati di chiusure in polipropilene bianco con la parte superiore incassata per l'impilamento.
- La buona trasparenza e l'eccellente resistenza chimica rendono questi vasetti versatili nel vostro laboratorio.
- I lati diritti consentono un accesso e un recupero del campione completi.
- I formati da 125 e 250 ml sono compatibili con il modello Osterizer™ e altri miscelatori con contenitori Mason Jar con filettature.
- Prodotti non a tenuta di liquidi e non consigliato per il trasporto di liquidi.
Nota:
Svitare completamente o rimuovere il tappo prima di procedere con l'autoclavaggio.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Capacità | 32 ml, 1000 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema imperiale) | 4.4 pollici |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 4.4 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 112 mm |
| Include | Screw Closure |
| Materiale | PMP |
| N. per custodia | 16 |
| N. per confezione | 4 |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.