Learn More
Thermo Scientific™ Vasi in PPCO a imboccatura larga e pareti dritte Nalgene™ con chiusura
Codice prodotto. 10077900
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10077900 125 ml 70 mm pezzi 12
10342951 15 ml 38 mm pezzi 12
11739743 30 ml 43 mm pezzi 12
10454631 60 ml 53 mm pezzi 12
10693311 250 ml 70 mm pezzi 6
10482931 500 ml 120 mm pezzi 6
10473121 1000 ml 120 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10077900 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21180004
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le giare in PPCO a imboccatura larga e pareti dritte Thermo Scientific™ Nalgene™ sono ideali per la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali di laboratorio.
Le giare in PPCO a imboccatura larga e pareti dritte Thermo Scientific™ Nalgene™ sono ideali per la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali di laboratorio. Queste giare versatili semitrasparenti hanno un'eccellente resistenza chimica e possono essere sterilizzate in autoclave ripetutamente.
Caratteristiche
  • L'imboccatura ampia e i lati diritti consentono un accesso e un recupero del campione completo.
  • I vasetti da 15, 30 e 60 ml sono dotati di chiusure in polipropilene naturale.
  • I vasetti da 125 ml a 1 l presentano chiusure in polipropilene bianco con la parte superiore incassata per l'impilamento. Ciò consente di organizzare il contenuto del frigorifero o del ripiano e di massimizzare lo spazio di stoccaggio
  • I formati da 125 e 250 ml sono ideali per il modello Osterizer™ e per altri miscelatori che hanno contenitori Mason Jar con filettature; consigliati per l'uso con la chiusura per trasferimento dei liquidi DS2153-0700.
  • Nei formati da 500 ml e 1 l è necessario rimuovere la chiusura e sterilizzarla in autoclave separatamente.
  • I vasetti in copolimero di polipropilene non sono a tenuta ermetica e pertanto non sono consigliati per il trasporto di liquidi.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4 once, 125 ml
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema imperiale) 2.5 in.
Da utilizzare con (applicazione) Fluid Transfer Closure DS2153-0700
Include Tappi in polipropilene
Materiale PPCO
ID collo (sistema metrico) 64 mm
N. per custodia 36
N. per confezione 12
Larghezza (sistema metrico) 50 g
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.9 in.
Dimensione chiusura 70 mm
Diametro (sistema metrico) 64 mm
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.