Learn More
Thermo Scientific™ Vasi in PPCO a imboccatura larga e pareti dritte Nalgene™ con chiusura
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10482931
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10482931 500 ml 120 mm pezzi 6
10342951 15 ml 38 mm pezzi 12
11739743 30 ml 43 mm pezzi 12
10454631 60 ml 53 mm pezzi 12
10077900 125 ml 70 mm pezzi 12
10693311 250 ml 70 mm pezzi 6
10473121 1000 ml 120 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10482931 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21180016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.67€
    41.25€ / pezzi 6
    Risparmia 5.42€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le giare in PPCO a imboccatura larga e pareti dritte Thermo Scientific™ Nalgene™ sono ideali per la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali di laboratorio.
Le giare in PPCO a imboccatura larga e pareti dritte Thermo Scientific™ Nalgene™ sono ideali per la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali di laboratorio. Queste giare versatili semitrasparenti hanno un'eccellente resistenza chimica e possono essere sterilizzate in autoclave ripetutamente.
Features:
  • Wide mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures.
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700.
  • For 500mL and 1L sizes, remove closure and autoclave separately.
  • Polypropylene copolymer jars are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema imperiale) 4.4 in.
Include Tappi in polipropilene
Materiale PPCO
ID collo (sistema metrico) 112 mm
N. per custodia 24
N. per confezione 6
Peso (sistema metrico) 0.13 kg
Chiarezza Translucent
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Product Type Straight-sided Jar
Altezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Dimensione chiusura 120 mm
Diametro (sistema metrico) 112 mm
Tipo di chiusura Cap
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.