Learn More
Thermo Scientific™ Pompa per vuoto Nalgene™ in zinco/alluminio ad azionamento manuale con manometro
Codice prodotto. 10482301
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
15 mL/stroke
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
10482301 15 mL/stroke Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10482301 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 61330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    260.75€ / pezzi 1
    Risparmia 53.25€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le pompe per vuoto Nalgene™ Thermo Scientific™ ad azionamento manuale in zinco/alluminio con manometro consentono di raggiungere la pressione completa sulla porta del vuoto con due soli azionamenti.
Obtain full blank port pressure with only two strokes when using the Thermo Scientific™ Nalgene™ Zinc/Aluminum Hand-Operated Vacuum Pump with Gauge, a multi-purpose self-lubricating pump featuring outstanding efficiency. Cast in corrosion-resistant zinc/aluminum and easily disassembled for repair or replacement of internal parts, this hand pump quickly and easily attains a vacuum of 25 in. (635mm) Hg or a pressure of 30 psi (35kPa).
  • Designed with ergonomic handle to make pumping easier on the hands
  • Corrosion resistant and repairable for long life in the lab
  • Pumping rate of 15cc per stroke
  • Easy-flip lever to switch from vacuum to pressure.
  • Gauge calibrated in inches of Mercury and in kPa
  • ″′
  • Includes repair kit 6133-2000 for maintenance and repair of internal parts to extend hand pump life
Periodo di garanzia limitato: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 30 psig (35 kPag)
Portata 15 mL/stroke
Product Type Pompa da vuoto
Da utilizzare con (apparecchiatura) 6133-2000 Repair Kit
Quantità 1/Pk., 4/Cs.