Learn More
Nalidixic acid, 99.5%
Codice prodotto. 10373622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10373622 5 g Bottiglia in vetro 5g
10711831 25 g Bottiglia in vetro 25g
10391564 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10373622 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169900050
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Nalixidic acid, or nalixidin, CAS # 389-08-2, is a quinolone antibiotic used to inhibit DNA gyrase and prevent cell division. | CAS: 389-08-2 | C12H12N2O3 | 232.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Nalixidic acid is a synthetic quinolone that is a monocarboxylic acid composed of 1,8-naphthyridine substituted with carboxylic acid, ethyl, and methyl groups
• Nalixidic acid is a DNA gyrase inhibitor that prevents DNA synthesis and subsequent cell divisions
Applications
• Nalixidic acid is primarily effective against gram-negative bacteria
• It may be useful for bacterial resistance studies and laboratory research on drug allergies and cross-reactivity
• Nalixidic acid is suitable for high-performance liquid chromatography (HPLC) and related biochemistry laboratory applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 389-08-2
Formula molecolare C12H12N2O3
Molecular Weight (g/mol) 232.24
Numero MDL MFCD00006884
InChI Key MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC Name 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Nalidixic acid
Nota nome 99.5%
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione 225.0°C to 231.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 25, V,7, 384
Indice di Merck 15, 6444
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.1g/L (23°C). Other solubilities: soluble in alkali solutions,35mg/mL chloroform- 1.6mg/mL toluene (23°C),1.3mg/mL methanol- 0.9mg/mL ethanol (23°C),0.1mg/mL ether (23°C)
Peso formulazione 232.24
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nalidixic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .