Learn More
Nalidixic acid, 99%
Codice prodotto. 11446117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11446117 25 g 25g
11436117 5 g 5g
11456117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11446117 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25096.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 389-08-2 | C12H12N2O3 | 232.239 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Nalidixic acid is a synthetic 1,8-naphthyridine antimicrobial agent. It is also used as an inhibitor of bacterial DNA gyrase. It plays an important role in the treatment of urinary tract infections caused by susceptible gram-negative microorganisms, including the majority of E. Coli, Enterobacter species, Klebsiella species and Proteus species.
Solubility
Soluble in diethyl ether, acetone, methylene chloride, chloroform and methanol. Insoluble in water.
Notes
Light sensitive and air sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 389-08-2
Formula molecolare C12H12N2O3
Molecular Weight (g/mol) 232.239
Numero MDL MFCD00006884
InChI Key MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC Name 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Nalidixic acid
Punto di fusione 228°C to 230°C
Quantità 25 g
Beilstein 750515
Indice di Merck 14,6359
Informazioni di solubilità Soluble in diethyl ether,acetone,methylene chloride,chloroform and methanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 232.24
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nalidixic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid