Learn More
Nalidixic Acid, Fisher BioReagents
Description
- Nalidixic acid is an antibiotic that inhibits growth and reproduction primarily in gram-negative bacteria, with some effectiveness against gram-positive bacteria
- Blocks DNA replication in susceptible bacteria by interfering with DNA gyrase activity
- Can be used as a selective agent as some bacteria are resistant to nalixidic acid
- Intended for research use only
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Nalidixic Acid |
| CAS | 389-08-2 |
| Punto di fusione | 225°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. |
| Intervallo di fusione | 225°C to 231°C |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98 % |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Formula molecolare | C12H12N2O3 |
| Quantità | 25 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Nalidixic acid
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .