Learn More
Nalidixic Acid, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nalidixic acid |
| CAS | 389-08-2 |
| Nomi componenti o analita | Nalidixic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H12 N2 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Nalidixic acid, 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one, Betaxina, Cybis, Dixiben, Eucistin, Innoxalomn, NSC 82174, Nacid, Nalidic acid, Nalidicron, Nalidixan, Nalidixic acid, Nalidixin, Nalidixinic acid, Nalitucsan, Nalix, Nalurin, Narigix, Naxuril, NegGram, Nelidix, Nevigramon, Nicelate, Nogram, Poleon, Specifin, Uralgin, Uriben, Uriclar, Urisal, Urodixin, Uroman, Uroneg, Uropan, Win 18320, Wintomylon |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12 |
| Vedi altri risultati |