Learn More
Nalidixic Acid, Mikromol™
Descrizione
Nalidixic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nalidixic acid |
| CAS | 389-08-2 |
| Nomi componenti o analita | Nalidixic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H12 N2 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Nalidixic acid, 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one, Betaxina, Cybis, Dixiben, Eucistin, Innoxalomn, NSC 82174, Nacid, Nalidic acid, Nalidicron, Nalidixan, Nalidixic acid, Nalidixin, Nalidixinic acid, Nalitucsan, Nalix, Nalurin, Narigix, Naxuril, NegGram, Nelidix, Nevigramon, Nicelate, Nogram, Poleon, Specifin, Uralgin, Uriben, Uriclar, Urisal, Urodixin, Uroman, Uroneg, Uropan, Win 18320, Wintomylon |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12 |
| IUPAC Name | 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |