Learn More
Nalidixic acid sodium salt, 98.1%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11442462 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11442462 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11442462 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215172480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    968.00€
    921.90€ / 100g
    Risparmia 46.10€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
CAS: 389-08-2 | C12H12N2O3 | 232.239 g/mol
Identificatori chimici
CAS 389-08-2
Formula molecolare C12H12N2O3
Molecular Weight (g/mol) 232.239
InChI Key MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC Name 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Nalidixic Acid Sodium Salt
Colore White
Intervallo percentuale saggio ∽ 98%
Quantità 100 g
Peso formulazione 254.2
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nalidixic Acid Sodium Salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic Acid Sodium Salt