Learn More
Nalidixic acid sodium salt
Codice prodotto. 16514394 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16514394 1 g 1g
16524394 5 g 5g
16534394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16514394 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 463550010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3374-05-8 | C12H11N2NaO3 | 254.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5-8-3374
Formula molecolare C12H11N2NaO3
Molecular Weight (g/mol) 254.22
InChI Key ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
SMILES [Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)C2=CC=C(C)N=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Nalidixic acid sodium salt
Punto di fusione >280.0°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 50 g/L (20°C).
Peso formulazione 254.22