Learn More
Nalidixic acid sodium salt
Codice prodotto. 15445749
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445749 5 g 5g
15455749 25 g 25g
15465749 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15445749 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63550.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Nalixidic acid, CAS # 389-08-2, is a quinolone antibiotic that inhibits cell division. | CAS: 3374-05-8 | C12H11N2NaO3 | 254.22 g/mol
Nalidixic acid sodium salt is an antibacterial agent, which is inhibitor of bacterial DNA polymerase & avian myeloblastoma virus reverse transcriptase. The compound inhibits nucleic acid and protein synthesis in Saccharomyces cerevisiae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Nalidixic acid is a monocarboxylic acid and quinoline antibiotic
• Nalixidic acid is a DNA synthesis inhibitor that acts by preventing DNA gyrase activity
Application
• Nalidixic acid is most effective against gram-negative bacteria, including Enterobacter species and other common resistant species
• It is suitable in laboratory applications for research of the mechanisms of gyrase activity and metabolic pathways related to DNA synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5-8-3374
Formula molecolare C12H11N2NaO3
Molecular Weight (g/mol) 254.22
Numero MDL MFCD00064376
InChI Key ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo nalidixic acid sodium salt, baktogram, nalidixic acid sodium, sodium nalidixate, chemiurin, dixilina, nalidixate sodium anhydrous, nalidixate sodium, nalidixate sodium anhydrous usan, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
PubChem CID 3864541
IUPAC Name sodium;1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Nalidixic acid sodium salt
Punto di fusione >280°C
Colore White to Yellow
Quantità 5 g
Beilstein 3580062
Informazioni di solubilità Soluble at 50mg/ml in water
Peso formulazione 254.22
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nalidixic acid sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid sodium salt