Learn More
Nalidixic Acid, TRC
Codice prodotto. 30007389
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30007389 50 mg 50mg
30010038 100 mg 100mg
17993135 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007389 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN27560050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 389-08-2
Formula molecolare C12 H12 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 232.24
Sinonimo Nalidixic acid, 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one, Betaxina, Cybis, Dixiben, Eucistin, Innoxalomn, NSC 82174, Nacid, Nalidic acid, Nalidicron, Nalidixan, Nalidixic acid, Nalidixin, Nalidixinic acid, Nalitucsan, Nalix, Nalurin, Narigix, Naxuril, NegGram, Nelidix, Nevigramon, Nicelate, Nogram, Poleon, Specifin, Uralgin, Uriben, Uriclar, Urisal, Urodixin, Uroman, Uroneg, Uropan, Win 18320, Wintomylon
IUPAC Name 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12
Specifica
Materiale o nome chimico Nalidixic acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
Peso formulazione 232.0848
Percent Purity >95%