Learn More
R&D Systems™ Naloxone hydrochloride
Codice prodotto. 30001105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001105 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001105 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0599/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.89€
    197.40€ / 100mg
    Risparmia 22.49€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective opioid antagonist
Opioid antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Naloxone hydrochloride
CAS 357-08-4
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C19H22ClNO4
Peso formulazione 363.84
Purezza >99%
Peso molecolare 363.838