Learn More
Naloxone Hydrochloride Dihydrate, Mikromol™
Codice prodotto. 17941436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17941436 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17941436 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0272.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Naloxone Hydrochloride Dihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Naloxone hydrochloride dihydrate
CAS 51481-60-8
Nomi componenti o analita Naloxone hydrochloride dihydrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H21 N O4 . Cl H . 2 H2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Naloxone Hydrochloride Dihydrate, Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-, hydrochloride, dihydrate, (5alpha)-
InChI Formula InChI=1S/C19H21NO4.ClH.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1
SMILES O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC=C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
IUPAC Name (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;dihydrate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 399.87
Quantità 250 mg
Peso formulazione 399.1449 g/mol