Learn More
Naloxone Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Naloxone Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H21NO4.ClH/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H/t14-,17+,18+,19-;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 363.1237 |
| Percent Purity | >95% |