Learn More
R&D Systems™ Naltrexone hydrochloride
Descrizione
Opioid antagonist.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Naltrexone hydrochloride |
| CAS | 16676-29-2 |
| Quantità | 100 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C20H24ClNO4 |
| Peso formulazione | 377.87 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 377.865 |