Learn More
Nandrolone Decanoate, Mikromol™
Codice prodotto. 17970396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17970396 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17970396 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0982.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nandrolone Decanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nandrolone Decanoate
CAS 360-70-3
Nomi componenti o analita Nandrolone Decanoate
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C28 H44 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Nandrolone Decanoate, Estr-4-en-3-one, 17-[(1-oxodecyl)oxy]-, (17beta)-, Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, decanoate (6CI,7CI,8CI), Decanoic acid, ester with 17beta-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 17beta-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17-decanoate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one 17-decanoate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one decanoate, 17beta-Nandrolone laureate, 17beta-Nortestosterone laureate, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene 17-decanoate, 19-Norandrostenolone decanoate, 19-Nortestosterone 17beta-decanoate, 19-Nortestosterone decanoate, Anabolicum, Anabolin Forte, Deca-Durabol, Deca-Durabolin, Deca-Hybolin, Decanofort, Extraboline, Hybolin decanoate, Nandrobolic LA, Norandrostenolone decanoate, Nortestosterone decanoate, Retabolil
InChI Formula InChI=1S/C28H44O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-27(30)31-26-16-15-25-24-13-11-20-19-21(29)12-14-22(20)23(24)17-18-28(25,26)2/h19,22-26H,3-18H2,1-2H3/t22-,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] decanoate
Molecular Weight (g/mol) 428.647
Quantità 100 mg
Peso formulazione 428.329 g/mol