Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, Chromotek
Codice prodotto. 18000596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μL
Dimensione della confezione:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18000596 50 μL 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18000596 Fornitore Chromotek N. del fornitore shuGCys22500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Nano-Secondary™ Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Nano-Secondary™ in Human samples.
Specifica
Antigene Nano-Secondary™
Specie ospite Alpaca
Quantità 50 μL
Primario o secondario Secondary
Target Species Human
Forma Liquid
Isotype IgG