Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 647, Chromotek
Codice prodotto. 18006865
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18006865 10 μL 10µL
18058695 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18006865 Fornitore Chromotek N. del fornitore shuGCL647210
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Specifica
Antigene Nano-Secondary™
Coniugato CoraLite Plus 647
Specie ospite Alpaca
Quantità 10 μL
Primario o secondario Secondary
Target Species Human
Forma Liquid
Isotype IgG