Descrizione
Nanocolor™ tube tests feature easy handling for routine, laboratory and process analysis. They are ideally packed in stable boxes with color coded labels, giving all relevant information at a glance. A range of standardized tube tests are available for ISO 15705-conforming COD analysis using tube tests that are suitable for photometric evaluation. Each tube test is bar coded for automatic recognition by Macherey-Nagel photometers.
- Easy
- Colored pictograms as step-by-step instruction
- Big cuvettes for easy pipetting
- Barcoded cuvettes for automatic test selection
- Safe
- Convenient withdrawal of tubes from the box
- No contact with chemicals
- Reactions based on internationally accepted standard methods
- Reliable
- Precisely pre-dosed reagents
- Adequate test for every application
- Constant high quality from batch to batch
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 6060 |
| Formato | Cuvettes |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determination of chemical oxygen demand (COD) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macherey-Nagel Photometers |
| Include | 20 x 16mm Cuvettes, pre-filled with reagent and one null cuvette |
| N. di test | 20 |
| Quantità | 1 Each |
| Range | 5.0 to 60g/L O2 |
| Metodo test | Potassium dichromate |
| Tipo | NANOCOLOR Tube Test COD |
Sicurezza e movimentazione
- NANOCOLOR COD 60000
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contain: silver sulphate, sulphuric acid, mercury(II) sulphate