Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Pipette Guide
Codice prodotto. 31921069 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
NanoDrop Eight Spectrophotometers
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
31921069 NanoDrop Eight Spectrophotometers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31921069 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 840343600
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Pipette guide allows you to comfortably and accurately pipette samples onto all eight wells of the instrument using an 8-channel precision pipettor.
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Pipette guide allows you to comfortably and accurately pipette samples onto all eight wells of the instrument using an 8-channel precision pipettor.
The pipette guide is magnetic and movable from side-to-side allowing left- and right-handed users to quickly and comfortably dispense samples
Specifica
Descrizione NanoDrop Eight Pipette Guide
Da utilizzare con (apparecchiatura) NanoDrop Eight Spectrophotometers