Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Tube Rack
Codice prodotto. 31921084 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
NanoDrop Eight Spectrophotometers
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
31921084 NanoDrop Eight Spectrophotometers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 31921084 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 840343700
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Tube Rack allows you to place samples in tubes on the instrument LED board to help you keep track of samples measured.
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Tube Rack allows you to place samples in tubes on the instrument LED board to help you keep track of samples measured.
This single tube rack allows users to keep track of sample measurements for samples stored in 0.5 mL and 1.5 mL-sized tubes.
Specifica
Descrizione NanoDrop Eight Tube Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) NanoDrop Eight Spectrophotometers