Learn More
Density Standards (25 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 13400519
Cambia vista
Click to view available options
Densità:
0.6552 g/mL (25°C)
0.7223 g/mL (25°C)
0.775 g/mL (25°C)
0.8349 g/mL (25°C)
0.8678 g/mL (25°C)
0.934 g/mL (25°C)
0.9803 g/mL (25°C)
1.0242 g/mL (25°C)
1.0657 g/mL (25°C)
1.1233 g/mL (25°C)
1.1869 g/mL (25°C)
1.2819 g/mL (25°C)
1.6143 g/mL (25°C)
Dimensione della confezione:
60mL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Densità unitSize
13400519 0.9803 g/mL (25°C) 60mL
13440509 0.6552 g/mL (25°C) 60mL
13450509 0.7223 g/mL (25°C) 60mL
13460509 0.775 g/mL (25°C) 60mL
13470509 0.8349 g/mL (25°C) 60mL
13480509 0.8678 g/mL (25°C) 60mL
13410519 0.934 g/mL (25°C) 60mL
13420519 1.0242 g/mL (25°C) 60mL
13430519 1.0657 g/mL (25°C) 60mL
13450519 1.1233 g/mL (25°C) 60mL
13440519 1.1869 g/mL (25°C) 60mL
13460519 1.2819 g/mL (25°C) 60mL
13470519 1.6143 g/mL (25°C) 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 13400519 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore DEN2507
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 25°C
  • Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
  • Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
  • Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life.
  • Fully traceable to international standards.
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Densità 0.9803 g/mL (25°C)
Certificazione/Conformità ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantità 60 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Density 25°C (Nominal: 0.9797 g/mL @ 25°C)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
Nominal values quoted