Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Codice prodotto. 31921070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Kit di ricondizionamento NanoDrop PR-1
Kit di verifica della calibrazione
PV-1 Performance Verification
PV-8 Performance Verification
Soluzione acquosa di bicromato di potassio (K2Cr207)
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
31921070 Soluzione acquosa di bicromato di potassio (K2Cr207) Pezzo
16411591 Kit di verifica della calibrazione -
31921052 Kit di verifica della calibrazione Pezzo
31921051 Kit di ricondizionamento NanoDrop PR-1 Pezzo
17732867 PV-1 Performance Verification -
31921103 PV-1 Performance Verification Pezzo
16431591 PV-1 Performance Verification -
30089480 PV-8 Performance Verification Pezzo
31921081 PV-8 Performance Verification Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 31921070 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore CHEMCF1
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Per l'uso con spettrofotometri Thermo Scientific NanoDrop.
  • Concentrazione pari a dieci volte le altre soluzioni di calibrazione con K2Cr2O7
  • In fiale in vetro da 0,5 ml con tappo a pressione
  • Monouso
Specifica
Tipo Soluzione acquosa di bicromato di potassio (K2Cr207)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrofotometri NanoDrop
Imballaggio Fiale in vetro a pressione da 0.5 ml