Learn More
Thermo Scientific™ Spettrofotometri e fluorimetri NanoDrop Ultra
Codice prodotto. 31921101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Spettrofotometro UV-Vis a microvolume NanoDrop UltraC
Spettrofotometro UV-Vis a ultra microvolume NanoDrop
Spettrofotometro e fluorimetro UV-Vis a microvolume NanoDrop Ultra FL
Spettrofotometro fluorimetro NanoDrop UV-Vis a microvolume Ultra FL
Volume campione (sistema metrico):
Assorbanza: minimo 1 μL, Fluorescenza: minimo 2 μL
Minimo 1 μL
Larghezza di banda spettrale:
≤1,8 nm (FWHM a Hg 254 nm)
≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm)
1.8 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Volume campione (sistema metrico) Larghezza di banda spettrale unitSize
31921101 Spettrofotometro UV-Vis a ultra microvolume NanoDrop Minimo 1 μL 1.8 nm Pezzo
31921098 Spettrofotometro UV-Vis a microvolume NanoDrop UltraC Minimo 1 μL ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm) Pezzo
31921066 Spettrofotometro fluorimetro NanoDrop UV-Vis a microvolume Ultra FL Assorbanza: minimo 1 μL, Fluorescenza: minimo 2 μL ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm) Pezzo
31921053 Spettrofotometro fluorimetro NanoDrop UV-Vis a microvolume Ultra FL Assorbanza: minimo 1 μL, Fluorescenza: minimo 2 μL ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm) Pezzo
31921082 Spettrofotometro e fluorimetro UV-Vis a microvolume NanoDrop Ultra FL Assorbanza: minimo 1 μL, Fluorescenza: minimo 2 μL ≤1,8 nm (FWHM a Hg 254 nm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 31921101 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore NDULTRAGL
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Lo spettrofotometro e fluorimetro Ultra NanoDrop™ di Thermo Scientific™ consente agli scienziati di quantificare e valutare gli acidi nucleici e le proteine con maggiore precisione, velocità e affidabilità.
Gli spettrofotometri e i fluorimetri Ultra NanoDrop™ di Thermo Scientific™ rappresentano la prossima generazione di rilevamento dei microvolumi. Questi strumenti all’avanguardia offrono accuratezza e sensibilità eccezionali per l’analisi degli acidi nucleici e delle proteine con volumi di campione a partire da 1,0 µl. NanoDrop Ultra è progettato per semplificare i flussi di lavoro in un’ampia gamma di campi, tra cui genomica, proteomica, biologia molecolare, biotecnologia, ricerca farmaceutica e scienze della vita. Fornisce precisione, efficienza e affidabilità senza precedenti in un unico dispositivo compatto.
New NanoDrop™ Ultra Fluorescence Assays are now available for NanoDrop Ultra FL and UltraC FL instruments. The NanoDrop™ Ultra dsDNA BR Assay Kit (Cat. No. NDU-FL-DSDNA-BR) and NanoDrop™ Ultra RNA BR Assay Kit (Cat. No. NDU-FL-RNA-BR) deliver highly accurate, interference-free quantification across a broad 10-1,000 ng/μL range–offering greater sensitivity and reliability than traditional UV absorbance methods while preserving precious samples for downstream applications. The NanoDrop™ Ultra FL-1 Fluorescence Verification Kit (Cat. No. CHEM-FL1-KIT) helps maintain optimal fluorometer performance with multi-wavelength verification for routine quality assurance. Expand your NanoDrop Ultra workflow with enhanced precision, confidence, and compliance-ready performance.
Avoid costly setbacks in your workflow with an understanding of sample quality like never before using the Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Microvolume UV-Vis Spectrophotometers and Fluorometers. Innovative Thermo Scientific™ Acclaro™ Sample Intelligence technology is built into every instrument for improved measurement accuracy and contaminant identification. Quantify and qualify DNA, RNA, and protein samples in seconds with only 1-2μL, and obtain full-spectral data before you decide to use samples in downstream applications. Cuvette compatible models are also available for additional flexibility.
Paired with its compact design and large high-resolution 10.1 in. touch screen interface, the NanoDrop Ultra spectrophotometers are a perfect fit for users looking for flexibility and convenience. The optional Acclaro Pro software (Cat. No. ND-Ultra-AP-GL), compatible with the NanoDrop Ultra instruments, unlocks elevated accuracy for highly concentrated samples with an improved algorithm. This is the next generation NanoDrop single channel instrument with improved hardware and software features over the beloved NanoDrop 2000/2000c and NanoDrop One/OneC Spectrophotometers.
Acclaro Sample Intelligence Technology
Acclaro technology enhances user understanding of sample quality while delivering accurate quantitative measurements. Early identification of contaminants can prevent failure of downstream applications and save days of troubleshooting.
  • Contaminant detection and analysis – offers a comprehensive evaluation of sample purity AND corrects sample absorbance, empowering users to confidently identify, quantify, and mitigate contaminants. Plant and bacteria DNA and RNA differentiations are available for researchers, scientists, and professionals in fields such as agriculture, plant biology, microbiology, and genetic engineering.
  • Sample integrity insight - provides real-time alerts when bubbles are detected in your sample which could otherwise lead to inaccurate measurements.
  • Reliable accuracy – ensures measurement integrity with embedded sensor and digital image analysis.
Tools to aid in 21 CFR Part 11 compliance
Optional Thermo Scientific™ SciVault™ 2 software installs on either the instrument or a companion PC and gives labs the tools they need to comply with US FDA 21 CFR Part 11.
  • Compliance made easy – SciVault 2 (Cat. No. NDU-SCIVAULT2) integrates into the NanoDrop Ultra software user interface and controls user account management, user account access, digital signatures, and audit logs.
  • On-board options – software is available to be run directly on the local instrument through on-board user account management or you can connect your instrument to your domain to use your Windows account management.
  • Centralized solution - install SciVault 2 software on a central computer to control privileges and view audit logs across multiple NanoDrop Ultra instruments in different labs.
Streamlined workflow
  • Fully integrated qPCR recipe calculator - use the built-in library of kits, or add your favorite, to let the software run the math for you. The qPCR recipe calculator suggests how to prepare the reaction based on your sample's concentration.
  • Auto-Measure and Auto-Blank functions – multi-sample processing can be streamlined with instant measurements that occur when the pedestal arm is down. These functions can be turned ON or OFF with a single tap on the screen.
Advanced connectivity for data storage, printing and sharing
  • Export to the cloud – export data directly to popular cloud storage services like Microsoft OneDrive, Google Drive, and Thermo Fisher Connect.
  • Direct LIMS integration – send data directly into your LIMS with the assistance of an integrated RESTful API.
  • Easy data-to-printer options – Print your results directly from the NanoDrop Ultra instrument via Wi-Fi, Ethernet or USB printer connection; print exported data from your PC using the Nanodrop Ultra PC Control software.
  • Data Your Way – customize and preview the information included in the data file prior to export to ensure it meets any downstream needs.
Accuracy beyond expectations with the Acclaro Pro Software (Cat. No. ND-Ultra-AP-GL)
This optional software package includes new versions of the most popular measurement applications which are unlocked from the factory, providing ±5% Error throughout the absorbance dynamic range.
  • Accurate high concentration measurements – absorbance measurements within 5% error up to 550 Abs (10 mm equivalent) – up to 400 mg/mL IgG or 18,000 ng/μL.
  • Quick dilution-free process – take triplicate measurements on the pedestal in 2 minutes.
  • Enhanced calibration – bundled purchases get an additional calibration from the factory to calibrate the instrument for exceptional accuracy within the Acclaro Pro applications.
For research use only; not for diagnostic purposes.
Specifica
Certificazione/Conformità Tutti gli strumenti NanoDrop sono approvati ai sensi delle norme CE e UL/CSA.
Compatibilità Stampante DYMO 550 Turbo, tastiera Bluetooth, mouse e lettore di codici a barre
Concentrazione dsDNA: piedistallo: 27.500 ng/μL BSA (IgG): piedistallo: 820 (400) mg/ml
Collegamenti 2 porte USB-A, 1 porta USB-C, Ethernet, Bluetooth ™, Wi-Fi
Range di rilevamento dsDNA: piedistallo: 1,0 ng/μL, Cuvetta: 0,2 ng/μL,BSA (IgG): piedistallo: 0,03 (0,015) mg/ml, Cuvetta: 0,006 (0,003) mg/mL
Tipo di rilevatore Sensore di immagine lineare CMOS a 2048 elementi
Display Display a colori ad alta definizione da 10 pollici
Dimensioni (L x P x A) 12.6 x 7.1 x 11.0 in (32 x 18 x 28 cm)
Lingue Chinese, English, French, German, Japanese, Spanish, Polish, Italian, Korean
Sorgente luminosa Lampada flash allo xeno
Product Line NanoDrop
Larghezza di banda spettrale 1.8 nm
Tensione 12 VDC
Wavelength Range 190 to 850 nm
Da utilizzare con (applicazione) Acidi nucleici A260, A260/A280, A260/A230 e acidi nucleici marcati, oligonucleotidi, proteina A280 e A205, proteina Pierce 660, proteina Bradford, proteina BCA, proteina Lowry, proteine marcate,
Include Spettrofotometro UV-Vis a ultra microvolume NanoDrop
Tastierino Touchscreen integrato
Tempo di misurazione Standard: ≤7 sec., Acclaro Pro: ≤30 sec.
Lunghezza del percorso Da 0,030 a 1,0 mm (intervallamento automatico)
Precisione fotometrica 3% a 0,97 A, 302 nm, (assorbanza espressa in Abs/mm a 25°C)
Gamma fotometrica equivalente a 10 mm: Piedistallo: 0-550 A; Cuvetta: 0-1,5 A
Consumo energetico In funzione: 15 W; Standby: 7 W
Processore Linux personalizzato
Ripetibilità Tipico: 0,002 A (percorso di 1,0 mm) o 1%CV, a seconda di quale sia il maggiore (SD di 10 misurazioni individuali a 0,97 A)
Volume campione (sistema metrico) Minimo 1 μL
Requisiti di sistema Windows 10 or Windows 11
Warranty 2 anni
Accuratezza della lunghezza d'onda ±1 nm
Peso (sistema imperiale) Circa 9,0 libbre
Peso (sistema metrico) 4.1 kg