Learn More
Cytiva™ Nanosep™ Centrifugal Devices with Omega™ Membrane
Codice prodotto. 17194771
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Include:
100/Pk.
24/Pk.
500/Pk.
Colore:
Blue
Clear
Gray
Orange
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
pezzi 500
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Include Colore Dimensione della confezione
17194771 3 kDa 24/Pk. Gray pezzi 24
17164791 300 kDa 100/Pk. Orange pezzi 100
17154791 300 kDa 24/Pk. Orange pezzi 24
17114791 100 kDa 24/Pk. Clear pezzi 24
17184781 30 kDa 100/Pk. Rosso pezzi 100
17174781 30 kDa 24/Pk. Rosso pezzi 24
17134781 10 kDa 24/Pk. Blue pezzi 24
17104781 3 kDa 100/Pk. Gray pezzi 100
17144781 10 kDa 100/Pk. Blue pezzi 100
17124791 100 kDa 100/Pk. Clear pezzi 100
17154781 10 kDa 500/Pk. Blue pezzi 500
17114781 3 kDa 500/Pk. Gray pezzi 500
17194781 30 kDa 500/Pk. Rosso pezzi 500
17134791 100 kDa 500/Pk. Clear pezzi 500
17174791 300 kDa 500/Pk. Orange pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 17194771 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore OD003C33
Stem Cell Research Savings
Usa il codice promozionale 28032
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Nanosep™ devices to concentrate, purify, and desalt peptides, proteins, oligonucleotides, DNA, and RNA.
  • Simple, reliable,concentrating and desalting of 50 to 500 μL samples
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Descrizione EFA: 0.3 cm2
Materiale (membrana) PES
MWCO 3 kDa
Sterilità Non-sterile
Materiale alloggiamento Polypropylene
Include 24/Pk.
Volume (sistema metrico) 50 to 500 μL (Sample)