Learn More
NAPA Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Codice prodotto. 18366505 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18366505 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18366505 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP300366IR
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NAPA Polyclonal specifically detects NAPA in Human samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene NAPA
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 755
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene alpha-SNAP, alpha-soluble NSF attachment protein, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein alpha, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, S, SNAPA, SNAP-alpha
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant NAPA (NP_003818.2; Met1-Arg295).
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 8775
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus