Learn More
Napabucasin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496356
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
200mg
500mg
5mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496356 100 mg 100mg
16451389 1 g 1g
16445918 10 mg 10mg
16432067 50 mg -
16421116 200 mg 200mg
16408557 5 mg 5mg
16401716 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16496356 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13919
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.
Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Napabucasin
Forma fisica Powder
CAS 83280-65-3
Colore Green Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H8O4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo BBI608
Informazioni di solubilità DMSO : 4.44 mg/mL (18.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C2OC(C(C)=O)=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 240.21
Peso formulazione 240.21
Percent Purity 99.27%
Grado Research
Research purposes only