missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAPB Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30764502 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30764502 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30764502 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP346946PCP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

NAPB Polyclonal antibody specifically detects NAPB in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene NAPB
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato PerCP
Diluizione Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulazione PBS
Alias gene MGC26066, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, beta, SNAP-BETA
Specie ospite Rabbit
Immunogeno N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, beta. (Uniprot# Q9H115)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 63908
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.