missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
NAPG Polyclonal antibody specifically detects NAPG in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigene | NAPG |
| Applicazioni | ELISA, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | DyLight 350 |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | gamma SNAP, GAMMASNAP, gamma-soluble NSF attachment protein, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein gamma, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, gamma, SNAPG, SNAP-gamma, soluble NSF attachment protein |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, gamma. (Uniprot# Q99747) |
| Metodo di purificazione | Immunogen affinity purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?