Learn More
Naphazoline hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10174480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10174480 100 g Plastic bottle 100g
10012380 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10174480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179661000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 550-99-2 | C14H14N2·ClH | 246.74 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 550-99-2
Formula molecolare C14H14N2·ClH
Molecular Weight (g/mol) 246.74
Numero MDL MFCD00012554
InChI Key DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
PubChem CID 11079
ChEBI CHEBI:7470
IUPAC Name 2-(naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Naphazoline hydrochloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 254.0°C to 260.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 6453
Informazioni di solubilità Solubility in water: 170g/L (20°C).
Peso formulazione 246.74
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P330-Sciacquare la bocca.