Learn More
Naphazoline hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488488
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488488 10 g 10g
16432179 1 g 1g
16410938 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16488488 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0446
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Naphazoline (Naphthazoline) hydrochloride is a potent α-adrenergic receptor agonist. Naphazoline hydrochloride reduces vascular hyperpermeability and promotes vasoconstriction. Naphazoline hydrochloride reduces the levels of inflammatory factors (TNF-α, IL-1β and IL-6), cytokines (IFN-γ and IL-4), IgE, GMCSF, and NGF。Naphazoline hydrochloride can be used for non-bacterial conjunctivitis research.
Naphazoline (Naphthazoline) hydrochloride is a potent α-adrenergic receptor agonist. Naphazoline hydrochloride reduces vascular hyperpermeability and promotes vasoconstriction. Naphazoline hydrochloride reduces the levels of inflammatory factors (TNF-α, IL-1β and IL-6), cytokines (IFN-γ and IL-4), IgE, GMCSF, and NGF。Naphazoline hydrochloride can be used for non-bacterial conjunctivitis research.
Specifica
Materiale o nome chimico Naphazoline hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 550-99-2
Colore White
Quantità 10 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H15ClN2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Naphthazoline hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (202.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (101.32 mM)
SMILES C1(CC2=NCCN2)=CC=CC3=CC=CC=C13.Cl
Molecular Weight (g/mol) 246.74
Peso formulazione 246.74
Percent Purity 98.37%
Grado Research
Research purposes only