missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Naphtha Solvent, Technical, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 10664922 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.

Codice prodotto. 10664922

Marca: Fisher Chemical N/0050/25

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.

Identificatori chimici

CAS 8030-30-6
Numero MDL 81849
Sinonimo benzol, cyclohexatriene, benzole, pyrobenzole, benzine, phenyl hydride, pyrobenzol, benzen, phene, mineral naphtha

Specifica

Colore Colorless
Punti di ebollizione 158°C
Imballaggio Metal can
Quantità 25 L
Forma fisica Liquid
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato