Learn More
Naphthacene (>80%), TRC
Codice prodotto. 30473346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30473346 250 mg
30469823 1 g
30466626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30473346 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN377650250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-24-0
Formula molecolare C18 H12
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Sinonimo 2,3-Benzanthracene, 2,3-Benzanthrene, Benz[b]anthracene, Chrysogen, Rubene, Tetracene, Tetracene (hydrocarbon)
IUPAC Name tetracene
SMILES c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo(b)anthracene
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Peso formulazione 228.0939