Learn More
(Naphthalen-1-yl)acetamide (1-Naphthylacetamide), Mikromol™
Codice prodotto. 17961906
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Codice prodotto. 17961906
Marca: Mikromol MM0075.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(Naphthalen-1-yl)acetamide (1-Naphthylacetamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl acetamide
CAS 86-86-2
Nomi componenti o analita 1-Naphthyl acetamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H11 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-Naphthaleneacetamide, (Naphthalen-1-yl)acetamide, 1-Naphthylacetamide
InChI Formula InChI=1S/C12H11NO/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H2,13,14)
SMILES NC(=O)Cc1cccc2ccccc12
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylacetamide
Molecular Weight (g/mol) 185.22
Quantità 25 mg
Peso formulazione 185.0841 g/mol