Learn More
(Naphthalen-1-yl)acetic Acid (1-Naphthylacetic Acid), Mikromol™
Descrizione
(Naphthalen-1-yl)acetic Acid (1-Naphthylacetic Acid)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Naphthyl acetic acid |
| CAS | 86-87-3 |
| Nomi componenti o analita | 1-Naphthyl acetic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H10 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Naphazoline Imp. B (EP), (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid, Naphazoline Hydrochloride Impurity B, Naphazoline Nitrate Impurity B, Naphazoline Impurity B, Naphazoline Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)Cc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 2-naphthalen-1-ylacetic acid |
| Vedi altri risultati |