Learn More
(Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile), Mikromol™
Descrizione
(Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile) |
| CAS | 132-75-2 |
| Nomi componenti o analita | (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H9 N |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Naphazoline Hydrochloride Imp. C (EP), Naphazoline Imp. C (EP), (Naphthalen-1-yl)acetonitrile, Naphazoline Nitrate Imp. C (EP), 1-Naphthylacetonitrile, Naphazoline Hydrochloride Impurity C, Naphazoline Nitrate Impurity C, Naphazoline Impurity C, Naphazoline Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2 |
| SMILES | N#CCc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 2-naphthalen-1-ylacetonitrile |
| Vedi altri risultati |