Learn More
Naphthalene-1-d1, CDN
Codice prodotto. 30314816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30314816 Fornitore CDN N. del fornitore CDND01171G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Naphtalene-1-D
CAS 875-62-7
Formula molecolare C10 D H7
Quantità 1 g
Sinonimo Naphthalene-1-d (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 1-Deuterionaphthalene, 1-Deuteronaphthalene, Naphtalene-1-D, Naphthalene-1-d
InChI Formula InChI=1 S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8 H/i5D
SMILES [2 H]c1cccc2ccccc12
IUPAC Name 1-deuterionaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 129.177
Peso formulazione 129.069 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity