Learn More
Naphthalene 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326965 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326965 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09011123ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Naphthalene
CAS 91-20-3
Nomi componenti o analita Naphthalene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H8
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Naphthalene, Albocarbon, Dezodorator, Moth flakes, NSC 37565, Naphthene, Tar camphor, White tar
InChI Formula InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
SMILES c1ccc2ccccc2c1
IUPAC Name naphthalene
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Quantità 1 mL
Peso formulazione 128.0626 g/mol