Learn More
Naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30473842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473842 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473842 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN356000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Naphthalene-2,3-Dicarboxaldehyde
CAS 7149-49-7
Formula molecolare C12 H8 O2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H
SMILES O=Cc1cc2ccccc2cc1C=O
IUPAC Name naphthalene-2,3-dicarbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 184.19
Peso formulazione 184.0524