Learn More
Naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Naphthalene-2,3-Dicarboxaldehyde |
| CAS | 7149-49-7 |
| Formula molecolare | C12 H8 O2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H |
| SMILES | O=Cc1cc2ccccc2cc1C=O |
| IUPAC Name | naphthalene-2,3-dicarbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 184.19 |
| Peso formulazione | 184.0524 |