Learn More
Naphthalene-2-sulfonic Acid Hydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Naphthylsulfonic Acid |
| CAS | 120-18-3 |
| Formula molecolare | C10 H8 O3 S |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene, Dirinal NSK, β-Naphthalenesulfonic acid, β-Naphthylsulfonic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC Name | naphthalene-2-sulfonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 208.234 |
| Peso formulazione | 208.019 |