Learn More
Naphthalene-2-Sulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10294100 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10294100 25 g Recipiente per polveri in plastica 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10294100 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore N/0216/46
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Specifica
CAS 532-02-5
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 25 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Formula molecolare C10H7NaO3S
Numero MDL MFCD00064186
Sinonimo sodium 2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulfonate, 2-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, unii-r5f0ctd2oj, sodium-2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-6-sulfonate, 2-naphthalene sulfonic acid sodium salt, sodium beta-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulphonate
InChI Key YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC Name sodium;naphthalene-2-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 230.21
PubChem CID 23661868
Peso formulazione 230.22g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.