Learn More
Naphthalene-2-sulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30466933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466933 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466933 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN307526100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Naphthalene-2-sulfonyl Chloride
CAS 93-11-8
Formula molecolare C10H7ClO2S
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Naphthalenylsulfonyl Chloride, 2-Naphthylsulfonyl Chloride, NSC 133893, Naphthalene-2-sulfonic Acid Chloridebeta-Naphthalenesulfochloride
InChI Formula InChI=1S/C10H7ClO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC Name naphthalene-2-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 226.68
Peso formulazione 225.9855