Learn More
Naphthalene, 99+%, scintillation grade
Codice prodotto. 10417960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10417960 5 g Glass Bottle 5g
10792601 250 g Glass Bottle 250g
10124390 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10417960 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180200050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For fluorescence/luminescence spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-20-3
Formula molecolare C10H8
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numero MDL MFCD00001742
InChI Key UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC Name naphthalene
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Punti di ebollizione 218.0°C
Materiale o nome chimico Naphthalene
Punto di fusione 79.0°C to 82.0°C
Nota nome 99+%
Forma fisica Powder
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 0.9900g/mL
Colore Beige to Red/Salmon
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 78°C
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare C10H8
Beilstein 05, IV, 1640
Indice di Merck 15, 6455
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: 30 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,, very soluble in acetone, chloroform, ether,, benzene, toluene, carbon disulfide
Peso formulazione 128.17
Percent Purity ≥99%
Gravità specifica 0.99
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Naphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene