Learn More
Naphthalene, 99%
Codice prodotto. 13478418 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13478418 5 kg Plastic drum 5kg
10153910 250 g Plastic bottle 250g
10337650 1 kg Plastic bottle 1kg
10287023 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13478418 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180900050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-20-3
Formula molecolare C10H8
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numero MDL MFCD00001742
InChI Key UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC Name naphthalene
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Naphthalene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 79.0°C to 82.0°C
Colore White
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 218.0°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare C10H8
Quantità 5 kg
Beilstein 05,IV,164
Indice di Merck 15,6455
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: 30mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,,very soluble in acetone,chloroform,ether,,benzene,toluene,carbon disulfide
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Flakes, Crystals, Tablets, Balls or Crystalline Powder