Learn More
Naphthalene Black 10B, Technical, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10528440 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Glass Jar
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10528440 10 g Glass Jar 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10528440 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore N/0211/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 1064-48-8
Colore Brown
pH 9
Imballaggio Glass Jar
Formula molecolare C22H14N6Na2O9S2
Numero MDL 4017
Quantità 10 g
Sinonimo amido black 10b, acid black 1, buffalo black nbr, naphthol blue black, parent, aniline blue black, tech, nigrosine water soluble, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo-, sodium salt, 3-4-nitrophenylazo-4-amino-5-oxo-6-2-phenylhydrazono-5,6-dihydro-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
InChI Key HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 616.487
PubChem CID 44134531
Peso formulazione 616.48g/mol
Forma fisica Powder